Learn More
Ruthenium(III)-bromidhydrat, Ru 25 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruthenium(III) bromide hydrate |
| Physikalische Form | kristallin |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol |
| Formelmasse | 340.78 (Anhydrous) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ru 25% min. |
| Geruch | Characteristic |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |