Learn More
Alfa Aesar™ Ruthenium, 5 % Palladium, 0.25 % auf Aktivkohlepaste, Typ 611
Marke:  Alfa Aesar™ H37300.22
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439095
  • 288.41 CHF / 100 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-03-2020
Spezifikation
Ruthenium, 5% Palladium
Pulver
Grau
0.25% on activated carbon paste, Type 611
Odorless
100g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation