Learn More
Ruthenium, 5 % auf Aktivkohlepulver, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428470 25 g 25 Gramm
11408470 5 g 5 Gramm
11418470 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428470 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044338.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Namenshinweis 5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.