Learn More
Bollé Safety Rush+ Kleine Schutzbrille
Artikelnummer. 15570984
Artikelnummer. 15570984
Marke: Bollé Safety RUSHPSPSIP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für schmalere Gesichter wie z. B. bei Schülern oder jungen Erwachsenen. Bollé™ RUSH+ Schmale Schutzbrillen sind leicht genug für den Dauereinsatz und haben ein besonders sportliches Design.
  • Perfekt geeignet für schmalere Gesichter, auch für junge Erwachsene und Studenten
  • Oberer Schutz
  • Koinjizierte, ultra-flexible, zweifarbige Bügel
  • Panorama-Sichtfeld
  • Rutschfeste verstellbare Brücke
  • Energieabsorbierender Aufprallschutz
  • Geringes Gewicht von nur 26 g für längeren Einsatz
  • Platinum™ beschichtete klare Polycarbonatgläser mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166 FT CE European standard: guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
Objektivtyp 2.2 mm, Curve 9
Breite (metrisch) 142 mm
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Beschreibung RUSH+ Kleine Schutzbrille
Linsenfärbung Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suitable for continuous work, resistant to fogging, fine particles and high speed particles at high temperatures, resistant to most aggressive chemicals
Rahmenfarbe Pink/Weiß
Enthält Rutschfeste verstellbare Brücke
Anzahl pro Packung 10/Pckg.
Gewicht (metrisch) 26 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat, TPR
Frame Type Rundum-Design