Learn More
RUNX2/CBFA1 Antibody (1D8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals H00000860-M01
Artikelnummer. 18391598
  • 702.00 CHF / 0.01 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
RUNX2/CBFA1 Monoclonal antibody specifically detects RUNX2/CBFA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RUNX2/CBFA1 Antibody (1D8), Novus Biologicals™ > 0.1 mg, Unconjugated