Learn More
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Puffer | Laufpuffer |
Konzentration | 10 X |
Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardsequenzierung |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Produkttyp | 3730 Laufpuffer |
Menge | 500 ml |
Form | Flüssig |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
White paper: Shipping Capillary electrophoresis running at ambient temperature
DateigrößeVersion: 845.3 kB
Technical Notes
Technical Note: Ambion Shipping Conditions Anode and Cathode Buffer Container
DateigrößeVersion: 816.4 kB
Product Information
Manuals
Product Sheet: 3730 Running Buffer, 10X
Version: B.0
DateigrößeVersion: 120.5 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur