Learn More
Brady™ Robust und verstärkt Nylon Sicherheitsschlösser
Artikelnummer. 15633557
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Orange
Purpur
Rot
Schwarz
Weiß
Breite (metrisch):
38 mm
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) unitSize
15633557 Orange 38 mm 6 Stück
11721386 Schwarz 38 mm 1 BX
15603557 Schwarz 38 mm 6 Stück
11701386 Blau 38 mm 1 BX
15683547 Blau 38 mm 6 Stück
11791386 Braun 38 mm 1 BX
15673557 Braun 38 mm 6 Stück
11741386 Grün 38 mm 1 BX
15623557 Grün 38 mm 6 Stück
11751386 Orange 38 mm 1 BX
11701396 Purpur 38 mm 1 BX
15683557 Purpur 38 mm 6 Stück
11711386 Rot 38 mm 1 BX
15693547 Rot 38 mm 6 Stück
11711396 Weiß 38 mm 1 BX
15693557 Weiß 38 mm 6 Stück
11731386 Gelb 38 mm 1 BX
15613557 Gelb 38 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15633557 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813598
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ Standard-Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
  • Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
  • Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
  • Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
  • Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Produkttyp Sicherheits-Vorhängeschlösser
Alternate Part Number SFTY Vorhängeschloss Nylon 38 mm SHA Orange 6er-Packung
Farbe Orange
Material Verstärktes Nylon
Beschreibung Sicherheitsschlösser – Nylon-Bügel
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 38,00 x 86,50 mm
Höhe (metrisch) 86,5 mm
Höhe (metrisch) Bügel 38,00 mm
Anzahl Stifte 6
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm