Learn More
uvex Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
Beschreibung
- NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit verlängerter Stulpe
- Verstärktes Baumwoll-Interlock-Trägermaterial bietet mechanischen Schutz
- Beständig gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösungsmittel
- Ergonomisches Design ist komfortabel und äußerst flexibel
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 11 |
| Norm EN 388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKOPT |
| Mehr anzeigen |