missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Rubiflex S NB27B Chemikalienschutzhandschuhe

Artikelnummer. p-9618003 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
10
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17230421

Marke: uvex 6027107

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die sehr leichten NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette bieten Schutz vor einer Vielzahl chemischer und mechanischer Risiken.Die Handschuhe eignen sich dank der guten taktilen Empfindlichkeit zur Bedienung von Touch-Displays.

  • Sehr leichte, NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit Stockinette
  • Vollständig NBR-beschichtet, ca. 0,40 mm dick
  • Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Material
  • Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
  • Geeignet zur Bedienung von Touchdisplays und zur Lebensmittelverarbeitung
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Blau
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7
Norm EN 388 2111X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKNOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Umgang mit Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Laborarbeit und Malerarbeiten
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Serie Rubiflex S NB27B
Stulpenlänge (metrisch) 27 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt