Learn More
uvex Rubiflex NB 3501 Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 17270411 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17270411 7 10 Paare
17280411 8 10 Paare
17290411 9 10 Paare
17200421 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17270411 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6024107
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichte NBR-beschichtete Handschuhe sind äußerst flexibel und verfügen über eine atmungsaktive RUBIPOR-Imprägnierung mit Baumwoll-Interlock-Innenfutter.
  • Die vollständige NBR-Beschichtung ist äußerst flexibel für Arbeiten, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern
  • Atmungsaktive RUBIPOR-Imprägnierung
  • Eingewebtes Innenfutter aus Baumwolle
  • Beständig gegen Öl, Fett, Krafts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Coating Material NBR
Farbe Orange
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 0121X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, Leichtmetall-Arbeiten, Wartung und Lackierarbeiten
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Serie Rubiflex NB 3501
Länge (metrisch) 35 cm