Learn More
Rubidium-Standard: Rb @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17978979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17978979 250 mL 250 Milliliter
17908299 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17978979 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPRBN250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Rubidium-Standard: Rb @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium
CAS 7440-17-7
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rubidium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Rb
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Rb
InChI-Formel InChI=1S/Rb
SMILES [Rb]
IUPAC-Name Rubidium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 85.468
Menge 250 mL
Formelmasse 84,912 g/mol