Learn More
Rubidium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in HO/2 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10090382 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10090382 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090382 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLRB22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.94 CHF
    58.82 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 22.12 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Rb1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidiumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-17-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene.
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Summenformel Rb
MDL-Nummer MFCD00134055
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Rb]
IUPAC-Name Rubidium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:33322
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLRB2-2Y, -2X    10,000    PLRB2-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Rubidium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, rubidium from rubidium nitrate
Produkt nur für den Laborgebrauch