Learn More
Rubidiumformiathydrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376868 10 g 10 Gramm
11386868 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013499.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3495-35-0 | Molecular Formula: CHO2Rb | Molecular Weight: 130.49 g/mol
Rubidiumformiathydrat wird in Antikoagulanzien, zahnärztlichen Materialien, Indikatoren und Reagenzien verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3495-35-0
Summenformel CHO2Rb
Molekulargewicht (g/mol) 130.49
MDL-Nummer MFCD00054359
InChI-Schlüssel ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
PubChem CID 23673641
IUPAC-Name Rubidium(1+)-Formiat
SMILES [Rb+].[O-]C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium formate hydrate
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbOOCH·xH2O
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible in water. Also miscible with ether,acetone,ethyl acetate,methanol and ethanol.
Formelmasse 130.49 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.8%
Physikalische Form Kristallin
RUO– Nur für Forschungszwecke