Learn More
Rubidiumfluorid-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492868
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11492868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16846.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Rohstoff, der bei der Präparation von Rubidiummetall verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16422-67-6
Summenformel FH2ORb
Molekulargewicht (g/mol) 122.481
MDL-Nummer MFCD00149834
InChI-Schlüssel CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
PubChem CID 57370370
IUPAC-Name Rubidium(1+); Fluorid; Hydrat
SMILES O.[F-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium fluoride hydrate
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 104.47 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless