Learn More
Rubidiumchlorid, Metall mind. 99%. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11486202 5 g
11496202 10 g
11406212 50 g
11416212 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11486202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210282505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Lösungen könnten etwas unklar sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-9-7791
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC-Name Rubidium(1+)-chlorid
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium Chloride
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich Metal min. 99%.
Formelmasse 120.9