Learn More
Rubidiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1390.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Rubidium chloride |
| Schmelzpunkt | 718.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver und Stückchen |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 28.9 to 30.1% (Cl) (Argentometry) |
| Strukturformel | RbCl |
| Merck Index | 15,8417 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols |
| Mehr anzeigen |