Learn More
Rubidiumchlorid, ≥ 99.8 %, (Metallspurenanalyse), ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 201260500
Additional Details : CAS : 7791-11-9 Gewicht : 0.10000kg
Menge 50g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10410291
  • 266.00 CHF / 50 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7791-11-9
120.92
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CHEBI:78672
[Cl-].[Rb+]
ClRb
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
62683
Rubidium(1+); Chlorid
Spezifikation
Rubidium chloride
99.8+%
RbCl
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Rubidium(1+); Chlorid
62683
120.92
99.8+%
Glasflasche
2000.0ppm max
Weiß
50g
7791-11-9
ClRb
15,8417
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water,practically insoluble in alcohols
[Cl-].[Rb+]
120.92
CHEBI:78672
Crystals
Spurenmetallbasis
Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
1390.0°C
718.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation