Learn More
Rubidiumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443047
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15443047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12240.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rubidiumcarbonat wird als Rohstoff für die Herstellung von Rubidiummetall und verschiedenen Rubidiumsalzen, für die Herstellung von Spezialglas, für die Herstellung von Mikrozellen mit hoher Energiedichte und Kristallszintillationszählern verwendet. Es wird auch als Teil eines Katalysators zur Herstellung von kurzkettigen Alkoholen aus Speisegas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 4500 g/l bei @20 °C.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht in der Nähe von Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Menge 25 g
Strukturformel Rb2CO3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water4500g/L @20°C.
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
Formelmasse 230.95
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Very Hygroscopic