Learn More
Rubidiumcarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662793 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662793 100 g Glasflasche 100 Gramm
10115620 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662793 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317151000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Rb)
Strukturformel Rb2CO3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4500g/L (20°C)
Formelmasse 230.95
Reinheit (%) 99%
Güte Rein