Learn More
Rubidiumbromid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357627
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012891.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-39-1
Summenformel BrRb
Molekulargewicht (g/mol) 165.37
MDL-Nummer MFCD00011186
InChI-Schlüssel JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
IUPAC-Name Rubidium(1+); Bromid
SMILES [Br-].[Rb+]
Spezifikation
Siedepunkt 1340°C
Chemischer Name oder Material Rubidium bromide
Schmelzpunkt 693°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8283
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 165.38
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.553
Empfindlichkeit Hygroskopisch