Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Dicke (metrisch):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | Gummi |
| Außendurchmesser (metrisch) | 31,5 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 3,25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren |
| Flexibility | Flexibel |