Learn More
Fisherbrand™ Gummisaugball
Nutzen Sie Pipetten und Spritzen mit größerer Leichtigkeit. Fisherbrand™ Gummisaugbälle bestehen aus robustem Naturkautschuk und haben eine geschwungene Form und einen verstärkten Hals für verbesserten Griff. In einer Vielzahl an Kapazitäten zur Verwendung mit Pipetten und Spritzen mit Durchmessern zwischen 6 und 8 mm lieferbar.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.00094kg
Beschreibung
- Geschwungen geformte Ballons mit dickwandigem Hals
- Verbesserte Griffigkeit für einfachere Verwendung mit Pipetten und Spritzen
- Aus robustem Naturgummi, in leuchtendem Rot
- Lieferbar in den Größen 12, 15, 30, 60 und 150 ml
- Ballon der Größe 150 ml ist mit Verstärkungsrippen versehen und so auch für größere Pipetten geeignet
- Für Pipetten und Spritzen mit Durchmessern von 6 bis 8 mm
Spezifikation
Rot | |
Saugkolben | |
Pipetten und Spritzen | |
51 mm | |
34 mm |
Gummi | |
12 mL | |
Je 1 | |
4 mm |