Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Mit einem Loch
Spezifikation
Rot | |
Zur Verwendung in Laboren | |
11,5mm | |
Naturkautschuk | |
20mm |
Stopfen | |
9mm | |
20/Packung | |
46/55 IRHD | |
3mm |