Learn More
Saint-Gobain X10 Stopfen 26mm grau Gummi .
Click to view available options
Größe:
8 mm
26 mm
29 mm
31 mm
Unit Size:
10 Stück
500 Stück
Description
- Aus elastischem Naturkautschuk
- Flexibel
- Sorgen für eine vollständige Abdichtung und gute Haftung
- Empfohlen für die Verwendung mit Pipetten
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Größe | 26 mm |
| Farbe | Grau |
| Material | Gummi |