Beschreibung
- Gummiunterlage für 50-ml-/100-ml-Röhrchen mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Fassungsvermögen | 50 mL, 100 mL |
| Beschreibung | Gummiunterlage für 50-ml- und 100-ml-Röhrchen mit rundem Boden |
| Produkttyp | Gummipolster |