Learn More
Eppendorf™ Gummimatten
Artikelnummer. 10797292 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
500 ml Rechteckbecher
Adapter 5702724009
Adapter 5702735000
Adapter 5702737003
Adapter für Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml Gefäß
1x 15 ml-Gefäß
1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden
1x 500 ml-Becher
4x 100 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
16 Stück
20 Stück
4 Stück
8 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Fassungsvermögen unitSize
10797292 Adapter für Rotor A-4-44 4x 100 ml-Röhrchen 1 Stück
10662013 Adapter 5702724009 1x 15 ml-Gefäß 16 Stück
11873440 Adapter 5702735000 1 x 15 ml Gefäß 20 Stück
10283172 500 ml Rechteckbecher 1x 500 ml-Becher 4 Stück
11893981 Adapter 5702737003 1 x 15 ml Gefäß 20 Stück
10258021 Rotor A-8-17 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden 8 Stück
10208121 Rotor F-35-30-17 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10797292 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5804782003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Eppendorf Adapter und Eimer
  • Gummimatten
  • Erhältlich für verschiedene Rotoren und Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Matte
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Adapter für Rotor A-4-44
Farbe Weiß
Fassungsvermögen 4x 100 ml-Röhrchen
Enthält Set mit 4 Matten