Learn More
Eppendorf™ Gummimatten
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
500 ml Rechteckbecher
Adapter 5702724009, für 1 x 15-ml-Gefäß
Adapter 5702735000, für 1 x 10-ml-Gefäß
Adapter 5702737003
Adapter für Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml Gefäß
1x 15 ml-Gefäß
1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden
1x 500 ml-Becher
4x 100 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
16 Stück
20 Stück
4 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Gummimatten
- Erhältlich für verschiedene Rotoren und Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Matte |
| Material | Gummi |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor F-35-30-17 |
| Farbe | Schwarz |
| Fassungsvermögen | 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden |
| Beschreibung | Für 1 Röhrchen mit rundem Boden 15 ml, für Rotor F-35-30-17, 10 Stück |
| Enthält | Set mit 10 Matten |