Learn More
Horst™ Isoliermatte aus Gummi
12.67 CHF - 17.91 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 2 lm |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 2 lm |
Produkttyp | Isoliermatte |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10352082
|
Horst™
101706 |
25 mm |
17.91 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10168351
|
Horst™
101705 |
13 mm |
12.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
2 lm | |
2 lm | |
Isoliermatte |