Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Konusgröße:
27 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 18 mm, kleines Ende
34 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 23 mm, kleines Ende
40 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 27 mm, kleines Ende
40 mm ID großes Ende; 25 mm ID kleines Ende
50mm ID großes Ende; 30mm ID kleines Ende
60mm ID großes Ende; 40mm ID kleines Ende
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
35 mm
45mm
50mm
55mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 27 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 18 mm, kleines Ende |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filtertiegel |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Konus |
| Menge | 10/Packung |