missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch & Neumann Druckballset mit Netz
Das Druckballset verfügt über einen Schlauch mit einer Länge von 25 cm.
Marke: Deutsch & Neumann 4120003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inklusive 25 cm-Schlauch
Spezifikation
Rot | |
PVC | |
102 mL |
Ja | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Deutsch & Neumann Druckballset mit Netz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur