Learn More
DWK Life Sciences Gummimanschette, aus EPDM, für Filtertiegel
Die Gummimanschette wird benötigt um eine Gasdichtigkeit bei einer Vakuumfiltration zu erzielen.
Marke:  DWK Life Sciences 292013109
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11810720
  • 31.25 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können.
  • Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen
  • Für Filtertiegel
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Passender Filtriervorstoß Best.-Nr. 24 316 32 02
Adapter
49 mm