Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9252
Beständig gegen Säuren und Basen Die Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 9252/40
54.83 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Schwarz
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Leder | |
Rutschfest | |
9252 |
Schwarz | |
40 | |
Gummi |