Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5250
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
Marke: Abeba™ 5250/40
76.41 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Dunkelblau
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
5250 |
Blau | |
40 | |
Gummi |