missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RU 28318, potassium salt, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4785483
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18025562 10 mg 10 Milligramm
18074062 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18025562 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1672/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent, selective mineralocorticoid receptor antagonist

Potent and selective antagonist for the mineralocorticoid receptor (MR). Inhibits aldosterone production and secretion, and selectively decreases ex-vivo MR binding in the hippocampus of adrenalectomised rats. Also decreases blood pressure in female rats following central administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 76676-34-1
Summenformel C25H37KO4
Molekulargewicht (g/mol) 440.665
InChI-Schlüssel HXJITUGMCJCKCE-UYOQDFFISA-M
Synonym 7a,17a-17-hydroxy-3-oxo-7-propylpregn-4-ene-21-carboxylic acid, potassium salt
PubChem CID 23677972
IUPAC-Name potassium;3-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7-propyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoate
SMILES CCCC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC(C4(CC3)C)(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RU 28318, potassium salt
Menge 10 mg
Formelmasse 440.66
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.