Learn More
Diversey™ RTU Powergel VG11 Reiniger
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
Beschreibung
RTU Powergel ist ein Reiniger auf Laugenbasis, der Sequestriermittel und Tenside/Netzmittel enthält. Diese Mischung hat sich als besonders wirksam bei der Entfernung von polymerisiertem Öl aus Spiral- und Tunnelöfen, Chargenkochern, Friteusen und anderen Bereichen mit polymerisiertem und/oder karbonisiertem Boden erwiesen.
Vorteile
- RTU Powergel ermöglicht eine einfache Reinigung schwieriger Böden wie Polymeröl, das sich zu einer hohen viskosen oder festen Verschmutzung entwickelt hat.
- Die Anwendung dieses Produkts auf Oberflächen kann zu einer Verringerung des chemischen Verbrauchs in späteren Reinigungsstufen führen.
- Reduzierung der Reinigungszeit und manuelle Reinigung.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Gel |
| pH | > 13 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Reiniger auf Laugenbasis mit Sequestriermitteln und Tensiden/Netzmitteln |
| Behältertyp | Kanister |
| Volumen (metrisch) | 20 l |