Learn More
RTN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen RTN3
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12055-2-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12055-2-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RTN3 is a member of reticulons, which are associated with the endoplasmic reticulum, and are involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. Multiple promoters rather than alternative splicing of internal exons seem to be involved in this diversity.
Spezifikation
Spezifikation
RTN3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O95197, Q6RJR6, Q9ES97
10313, 140945, 20168
RTN3 Fusion Protein Ag2685
Primary
-20°C
RTN3
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ASYIP, HAP, NSP like protein 2, NSP like protein II, NSPL2, NSPLII, reticulon 3, RTN3, RTN3 A1
RTN3
IgG
Antigen Affinity Chromatography