missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RTL1 Polyclonal Antibody

RTL1 Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA566887
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RTL1 Polyclonal Antibody for ICC/IF
Spezifikation
| RTL1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RTL1 | |
| 1-Mar; Mammalian retrotransposon derived protein 1; Mar1; MART1; Paternally expressed gene 11 protein; PEG11; Retrotransposon-derived protein PEG11; retrotransposon-like 1; retrotransposon-like protein 1; RTL1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 388015 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| A6NKG5 | |
| RTL1 | |
| Recombinant Human RTL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107534). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur