Learn More
R&D Systems™ (RS)-(±)-Sulpiride
Artikelnummer. 30001141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001141 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001141 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0894/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.40 CHF
    121.80 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 13.60 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard selective D2-like antagonist
Standard D2-like dopamine receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-(±)-Sulpiride
CAS 15676-16-1
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C15H23N3O4S
Formelmasse 341.42
Reinheit >99%
Molekulargewicht 341.43