Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-MCPG disodium salt
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
(RS)-MCPG disodium salt is a sodium salt of (RS)-MCPG, a non-selective group I/group II metabotropic glutamate receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Produkttyp | (RS)-MCPG disodium salt |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 253.16 |
| Hemmstoffe | (RS)-MCPG disodium salt |
Nur für Forschungszwecke