Learn More
(RS)-Equol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051810 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051810 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0747.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile R,S-Equol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07alpha
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Menge 25 mg
Formelmasse 242,0943 g/mol