Learn More
(RS)-Equol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461863 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461863 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0747.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile R,S-Equol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2 H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07 alpha
InChI-Formel InChI=1 S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17 H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Menge 10 mg
Formelmasse 242,0943 g/mol