Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001056
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001056
Marke: Tocris Bioscience™ 0169/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Selective AMPA agonist
Prototypical and defining agonist for the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Active Enantiomer, Inactive Enantiomer and Hydrobromide Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74341-63-2
Summenformel C7H10N2O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-AMPA
Menge 10 mg
Formelmasse 186.17
Reinheit >99%
Molekulargewicht 186.167