Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA hydrobromide
Beschreibung
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (RS)-AMPA hydrobromide |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 267.08 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 267.079 |