Learn More
Chemsplash RPS Re-Use Paintshop Suit-99% Poly 1% Carbon Grid -Vented
The re-usable spray paint suit is made from 68 gsm (+/-3GSM) 99% Polyester with 1% Carbon Grid.
513.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyester |
Farbe | Gray |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30058361
![]() |
Chemsplash
2788.101.004 |
Small |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058204
![]() |
Chemsplash
2788.101.005 |
Medium |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058290
![]() |
Chemsplash
2788.101.006 |
Large |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058286
![]() |
Chemsplash
2788.101.007 |
X-Large |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058377
![]() |
Chemsplash
2788.101.008 |
2X-Large |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058306
![]() |
Chemsplash
2788.101.009 |
3X-Large |
513.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chemsplash Re-Usable Spray Paint Suit
- 68GSM Polyester Fabric (99% Polyester, 1% Carbon Grid)
- Triangular Vented Back in Navy Colour Panel
- Two-piece Hood with Cord andggle
- Knitted Cuffs and cro Adjustable Ankles
- Elasticated Band at Waist
- Two-Way Zip with Storm Flap
- 1 External Hip Pocket with Velcro Closure and Flap
- 2 Side Pockets with Two-Way Access to Wearer's Clothes
- Cushioned Knees
- Antistatic and Low-Linting
Description: The Chemsplash Re-Usable Spray Paint Suit is made from 68GSM (+/-3GSM) fabric consisting of 99% Polyester with 1% Carbon Grid. The suit is antistatic treated, low-linting, and designed for durability in demanding environments. It features a triangular vented back, two-piece hood with cord toggle, knitted cuffs, velcro adjustable ankles, and a range of practical pockets, including side pockets with two-way access to wearer's clothes. It also includes cushioned knees for added comfort.
Spezifikation
Cleanroom Coveralls | |
Polyester | |
Reusable | |
Knit | |
Ties | |
Non-sterile | |
Yes |
Unisex | |
Gray | |
Elastic | |
Hooded | |
Stitched | |
Anti-static | |
3 |