Learn More
Chemsplash RPS Mehrweg-Lackieranzug – 99 % Polyester, 1 % Carbonfasergewebe – Belüftet
Description
Chemsplash Wiederverwendbarer Sprühfarbenanzug
- 68 g/m² Polyestergewebe (99 % Polyester, 1 % Kohlenstoffgewebe)
- Dreieckig belüftete Rückenlehne in Marineblau
- Zweiteilige Kapuze mit Kordel und Knebelverschluss
- Gestrickte Bündchen und verstellbare Knöchelmanschetten
- Elastischer Bund
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit Sturmklappe
- 1 Außentasche an der Hüfte mit Velcro Verschluss und Klappe
- 2 Seitentaschen mit beidseitigem Zugriff auf die Kleidung des Trägers
- Gepolsterte Knie
- Antistatisch und fusselfrei
Beschreibung: Die Chemsplash Der wiederverwendbare Sprühfarbenanzug besteht aus einem 68 g/m² (+/- 3 g/m²) schweren Gewebe, das zu 99 % aus Polyester und zu 1 % aus Kohlenstoffgewebe besteht. Der Anzug ist antistatisch behandelt, fusselfrei und für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Es verfügt über einen dreieckigen, belüfteten Rücken, eine zweiteilige Kapuze mit Kordelstopper, gestrickte Bündchen, per Klettverschluss verstellbare Knöchelbündchen und eine Reihe praktischer Taschen, darunter Seitentaschen mit beidseitigem Zugriff auf die Kleidung des Trägers. Zudem sind die Knie für zusätzlichen Komfort gepolstert.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyester |
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Verschlusstyp | Binder |
| Show More |