Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, Pulver, HEPES
Artikelnummer. 11500456 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11500456 10 l 10 Liter
10402122 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500456 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 13018031
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RPMI 1640 Medium, Pulver, HEPES
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Kultur leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. Das RPMI 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden. Life Technologies bietet zahlreiche Gibco™ RPMI 1640 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an.
Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium oder Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Kunden, die Gibco™ RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bietet Life Technologies ein vergleichbares Gibco™ RPMI 1640 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (23400-021). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei RPMI 1640 eine Supplementierung, meist mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich. RPMI 1640 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Die Pulverformen des Gibco™ L-15 Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, eine pH-Einstellung und eine Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Mit Additiven Glutamin, HEPES, Phenolrot
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat, Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 10 l
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Regulatorischer Status Für In-vitro-Diagnostik
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung RPMI 1640-Medium, 10 l, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, HEPES, 36 Monate Haltbarkeit , 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet