Learn More
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x ohne L-Glutamin
BIOPHARMA
Product Code. p-4907548
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
6/Packung
Mit Additiven:
Keine
Ohne Additive:
Kein Glutamin
missing translation for 'unitSize'
6 Stück
Product Code. 15303561
missing translation for 'mfr': Corning™ 15040CV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Garantiert niedrige Endotoxinwerte von ≤ 0,025 EU/ml
  • Gebrauchsfertige Medien für In-vitro-Zellkulturen von Säugetieren werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Teraphthalat (PET) geliefert.
  • Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
  • Versand bei Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 ohne L-Glut
Sterilität Steril
Mit Additiven Keine
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6/Packung
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 100,00 mg/l Ca(NO3)2,4H2O, 400,00 mg/l KCl, 48,80 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6.000,00 mg/l NaCl, 800,70 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 2.000,00 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 200,00 mg/l L-Arginin, 56,82 mg/l L-Asparagin.H2O, 20,00 mg/l L-Asparaginsäure, 65,20 mg/l L-Cystin.2 HCl, 20,00 mg/l L-Glutaminsäure, 10,00 mg/l Glycin, 15,00 mg/l L-Histidin, 20,00 mg/l Hydroxy-L-Prolin, 50,00 mg/l L-Isoleucin, 50,00 mg/l L-Leucin, 40,00 mg/l L-Lysin. HCl, 15,00 mg/l L-Methionin, 15,00 mg/l L-Phenylalanin, 20,00 mg/l L-Prolin, 30,00 mg/l L-Serin, 20,00 mg/l L-Threonin, 5,00 mg/l L-Tryptophan, 28,83 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20,00 mg/l L-Valin; Vitamine: 20 mg/l Biotin, 0,25 mg/l D-Calciumpantothenat, 3,00 mg/l Cholin-Chlorid, 1,00 mg/l Folsäure, 35,00 mg/l i-Inositol, 1,00 mg/l Nicotinamid, 1,00 mg/l Para-Aminobenzoesäure, 1,00 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l Riboflavin, 1,00 mg/l Thiamin. HCl, 0,005 mg/l Vitamin B12; andere: 2.000,00 mg/l D-Glucose, 1,00 mg/l Glutathion (reduziert), 5 mg/l Phenolrot. Na; Zugeben: 300,00 mg/l L-Glutamin-Pulver, 10,27 ml/l 200 mM-Lösung.
pH 7 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C