Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium mit L-Glutamin und HEPES
Artikelnummer. 31908475 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908475 100 mL 100 Milliliter
31908408 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908475 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 011061B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Langzeitkultur von Blutzellen, einschließlich normaler und abnormaler menschlicher Leukozyten sowie Hybridomkulturen.
  • Roswell Das Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ebenfalls als geeignet für verschiedene Säugetierzellen erwiesen, darunter HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome.
  • Sartorius bietet eine Vielzahl von RPMI 1640 Medium-Modifikationen für verschiedene Zellkulturanwendungen an.
Specifications
Form Flüssig
Produkttyp RPMI-Zellkulturmedien
Mit Additiven HEPES, Glukose, Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot
Ohne Additive Ohne
Menge 100 mL