Learn More
Sartorius RPMI 1640 Medium mit L-Glutamin
Artikelnummer. 31908385 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908385 500 mL 500 Milliliter
31908352 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908385 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 011001A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Langzeitkultur von Blutzellen, einschließlich normaler und abnormaler menschlicher Leukozyten sowie Hybridomkulturen.
  • Mit Glutamin modifiziert
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp RPMI-Zellkulturmedien
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Ohne
Menge 500 mL