Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium (Dutch Modification)
Artikelnummer. 10575573 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10575573 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10575573 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 22409015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25 CHF
    62.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 15.60 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Diese RPMI wird wie folgt modifiziert: mit Phenolrot, HEPES, niedrigem Natriumbikarbonat; ohne L-Glutamin.
  • Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind.
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Formulierung mit niederländischer Modifikation (Zusatz von HEPES, mit Natriumbikarbonat auf 1 g/l gesenkt)
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (1,0 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 7-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven HEPES, Phenolrot, Geringe Konzentration von Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum